L (+)-Ascorbinsyre 99,5
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
BIA0602-1KG BIA0602-500G BIA0602-5KG
APOSBIA0602-1KGEA 349 DKK
APOSBIA0602-1KG APOSBIA0602-500G APOSBIA0602-5KG
L (+)-Ascorbinsyre 99,5
L (+)-Ascorbinsyre
Formel: C₆H₈O₆
Molekylvægt: 176.13 g/mol
Kogepunkt: 553
Smeltepunkt: 190…194 °C (dec.)
Massefylde: 1.65 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064328
CAS-nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
Merck Index: 13,00837