Cyanoguanidin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Dicyanodiamide, 1-Cyanoguanidine, N-Cyanoguanidine, Dicyandiamide
BIA0503-1KG BIA0503-500G
APOSBIA0503-1KGEA 382 DKK
APOSBIA0503-1KG APOSBIA0503-500G
Cyanoguanidin
Cyanoguanidin
Formel: (H₂N)₂CNCN
Smeltepunkt: 208…211 °C
Massefylde: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008066
CAS-nummer: 461-58-5
EINECS: 207-312-8