3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC) ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 9-Ethylcarbazol-3-ylamin
BIA0303-100G BIA0303-25G BIA0303-5G
APOSBIA0303-100GEA 2130 DKK
APOSBIA0303-100G APOSBIA0303-25G APOSBIA0303-5G
3-Amino-9-ethylcarbazol (AEC) ≥95%
3-Amino-9-ethyl carbazole (AEC)
Substrate for peroxidase.
Formel: C₁₄H₁₄N₂
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004964
CAS-nummer: 132-32-1
EINECS: 205-057-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III