ADA ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIA0302-100G BIA0302-500G
APOSBIA0302-100GEA 183 DKK
APOSBIA0302-100G APOSBIA0302-500G
ADA ≥98%
ADA
Biological buffer - useful range 6.0 - 7.2
Formel: H₂NC(O)CH₂N(CH₂COOH)₂
Smeltepunkt: 219 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008031
CAS-nummer: 26239-55-4