Actinomycin D ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIA0175-10MG BIA0175-25MG BIA0175-50MG
APOSBIA0175-10MGEA 1370 DKK
APOSBIA0175-10MG APOSBIA0175-25MG APOSBIA0175-50MG
Actinomycin D ≥99%
Actinomycin D
Antineoplastic antibiotic
  • Purity: ≥99%
Formel: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Molekylvægt: 1255.5 g/mol
Smeltepunkt: 251…253 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00005033
CAS-nummer: 50-76-0
EINECS: 200-063-6
UN nummer: 3462
ADR: 6.1 II