Azithromycin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIA0165-1G BIA0165-5G BIA0165-10G
APOSBIA0165-1GEA 349 DKK
APOSBIA0165-1G APOSBIA0165-5G APOSBIA0165-10G
Azithromycin
Azithromycin
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00873574
CAS-nummer: 83905-01-5