L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIA0122-100G BIA0122-25G BIA0122-5G
APOSBIA0122-100GEA 719 DKK
APOSBIA0122-100G APOSBIA0122-25G APOSBIA0122-5G
L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride
L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride
USP, pyrogen free.
Formel: C₇H₁₅NO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00035524
CAS-nummer: 13404-22-3
EINECS: 236-497-8