(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
BIA0120-100G
BIA0120-50G
BIA0120-500G
APOSBIA0120-100GEA
853
DKK
APOSBIA0120-100G
APOSBIA0120-50G
APOSBIA0120-500G
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 99%
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Formel:
C₃H₉NO Kogepunkt: 174…176 °C Massefylde: 0,965 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 63 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064412 CAS-nummer: 2749-11-3 EINECS: 220-388-7 UN nummer: 2735 ADR: 8,II |