Alloxan monohydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIA0118-100G BIA0118-250G BIA0118-50G
APOSBIA0118-100GEA 1600 DKK
APOSBIA0118-100G APOSBIA0118-250G APOSBIA0118-50G
Alloxan monohydrate
Alloxan monohydrate
Formel: C₄H₄N₂O₅
Smeltepunkt: 255 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006031
CAS-nummer: 2244-11-3