1-Aminobenzotriazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
BIA0115-1G
BIA0115-250MG
APOSBIA0115-1GEA
2460
DKK
APOSBIA0115-1G
APOSBIA0115-250MG
1-Aminobenzotriazol
1-Aminobenzotriazole
Suicide inhibitor of cytochrome P450 and chloroperoxidase
Formel:
C₆H₆N₄ Smeltepunkt: 81…85 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00132902 CAS-nummer: 1614-12-6 |