(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: D-Alaninol, D(-)-2-Amino-1-propanol, D(-)-Alaninol, (R)-2-Aminopropan-1-ol
BIA0108-100G BIA0108-25G
APOSBIA0108-100GEA 1310 DKK
APOSBIA0108-100G APOSBIA0108-25G
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molekylvægt: 75.11 g/mol
Kogepunkt: 168…176 °C
Massefylde: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064413
CAS-nummer: 35320-23-1
UN nummer: 2735
ADR: 8 III