4-(Indol-3-yl)smørsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
BI9764-25G BI9764-5G
APOSBI9764-25GEA 491 DKK
APOSBI9764-25G APOSBI9764-5G
4-(Indol-3-yl)smørsyre
4-(Indol-3-yl)smørsyre
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
  • Plant tissue culture tested
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
Molekylvægt: 203.24 g/mol
Smeltepunkt: 122…125 °C
Massefylde: 1.27
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005664
CAS-nummer: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04987