1,4-Dithioerythritol ≥99%, Molecular Biology Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DTE
BI8765-10G BI8765-25G BI8765-5G
APOSBI8765-10GEA 872 DKK
APOSBI8765-10G APOSBI8765-25G APOSBI8765-5G
1,4-Dithioerythritol ≥99%, Molecular Biology Grade
1,4-Dithioerythritol
Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molekylvægt: 154.25 g/mol
Kogepunkt: 286
Smeltepunkt: 82…84 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00063750
CAS-nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
UN nummer: 3335
ADR: 9 III