4-Methoxybenzyl mercaptan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BI7572-5G BI7572-25G
APOSBI7572-5GEA 183 DKK
APOSBI7572-5G APOSBI7572-25G
4-Methoxybenzyl mercaptan 98%
4-Methoxybenzyl mercaptan
Formel: C₈H₁₀OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004871
CAS-nummer: 6258-60-2