2,4-Dichlorobenzyl mercaptan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2,4-Dichlorophenyl)methanethiol, 2,4-Dichlorobenzenemethanethiol
BI7571-5G BI7571-25G
APOSBI7571-5GEA 687 DKK
APOSBI7571-5G APOSBI7571-25G
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan 98%
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Formel: C₇H₆Cl₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039650
CAS-nummer: 59293-67-3