3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BI7569-100G BI7569-500G
APOSBI7569-100GEA 872 DKK
APOSBI7569-100G APOSBI7569-500G
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol 97%
3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol
Formel: C₆H₁₄O₂S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015873
CAS-nummer: 14970-87-7