1,4-Benzenedimethanethiol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: alpha,alpha'-Dimercapto-p-xylene, 1,4-Bis(mercaptomethyl)benzene, 1,4-BDMT
BI7566-250MG BI7566-1G BI7566-5G
APOSBI7566-250MGEA 164 DKK
APOSBI7566-250MG APOSBI7566-1G APOSBI7566-5G
1,4-Benzenedimethanethiol 98%
1,4-Benzenedimethanethiol
Advarsel: Store under Argon.
Formel: C₈H₁₀S₂
Molekylvægt: 170.29 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004872
CAS-nummer: 105-09-9