BIS-TRIS propan 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 2,2'-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol), BIS-TRIS propane, 2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol]
BI6850-100G
BI6850-500G
BI6850-1KG
APOSBI6850-100GEA
545
DKK
APOSBI6850-100G
APOSBI6850-500G
APOSBI6850-1KG
BIS-TRIS propan 99+%
BIS-TRIS propan
Biological buffer - useful range 6.3-9.5
- Assay (by titration) 99+%
- Water (by Karl Fischer) < 1.0%
Formel:
C₁₁H₂₆N₂O₆ Smeltepunkt: 164…165 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004689 CAS-nummer: 64431-96-5 EINECS: 264-899-3 |