3-(Cyclohexylamino)propansulfonsyre (CAPS) ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
BI5848-100G
BI5848-1KG
BI5848-250G
APOSBI5848-100GEA
230
DKK
APOSBI5848-100G
APOSBI5848-1KG
APOSBI5848-250G
3-(Cyclohexylamino)propansulfonsyre (CAPS) ≥98%
3-(Cyclohexylamino)propansulfonsyre (CAPS)
- Loss on drying <5.0%
- pH (1% aqueous) = 4.9-6.0 at 25°C
- Biological buffer - useful range 9.7-11.1
Formel:
C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003837 CAS-nummer: 1135-40-6 EINECS: 214-492-1 |