2-(Di(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (BIS-TRIS) ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane (BIS-TRIS), 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
BI3932-100G
BI3932-25G
BI3932-500G
APOSBI3932-100GEA
251
DKK
APOSBI3932-100G
APOSBI3932-25G
APOSBI3932-500G
2-(Di(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (BIS-TRIS) ≥99%
2-(Di(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (BIS-TRIS)
- Assay (by titration) 98+%
- Water (by Karl Fischer) < 1.0%
- Heavy metals analysis < 0.0003%
- Biological buffer - useful range 5.8-7.2
Formel:
C₈H₁₉NO₅ Smeltepunkt: 102…105 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002853 CAS-nummer: 6976-37-0 EINECS: 230-237-7 |