Ravsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,4-Butanedioic acid
BI225-1KG BI225-2.5KG BI225-250G
APOSBI225-1KGEA 818 DKK
APOSBI225-1KG APOSBI225-2.5KG APOSBI225-250G
Ravsyre
Ravsyre
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Molekylvægt: 118.09 g/mol
Kogepunkt: 235 °C
Smeltepunkt: 184…186 °C
Massefylde: 1.564 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 206
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002789
CAS-nummer: 110-15-6
Merck Index: 13,08953