5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
BI2048-1G
BI2048-5G
BI2048-25G
APOSBI2048-1GEA
186
DKK
APOSBI2048-1G
APOSBI2048-5G
APOSBI2048-25G
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
Thymidine analogue used as a mutagen in genetic research.
Formel:
C₉H₁₁BrN₂O₅ Molekylvægt: 307.10 g/mol Smeltepunkt: 190…194 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00006529 CAS-nummer: 59-14-3 EINECS: 200-415-9 |