Mycophenolic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid
BI1535-250MG BI1535-100MG
APOSBI1535-250MGEA 796 DKK
APOSBI1535-250MG APOSBI1535-100MG
Mycophenolic acid
Mycophenolic acid
Immunosuppressive agent.
Formel: C₁₇H₂₀O₆
Molekylvægt: 320.34 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00036814
CAS-nummer: 24280-93-1
EINECS: 246-119-3
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS III