3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9992-250MG PC9992-1G
APOSPC9992-250MGEA 491 DKK
APOSPC9992-250MG APOSPC9992-1G
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02091526
CAS-nummer: 474707-71-6