3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9986-1G PC9986-250MG
APOSPC9986-1GEA 1640 DKK
APOSPC9986-1G APOSPC9986-250MG
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₇F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01569437
CAS-nummer: 149739-52-6