4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9934-1G PC9934-250MG
APOSPC9934-1GEA 3000 DKK
APOSPC9934-1G APOSPC9934-250MG
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₈ClFO₃S
Smeltepunkt: 76…80 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01631868
CAS-nummer: 192329-91-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III