2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Fluoro-3-iodo-2-nitrobenzene
PC9920-1G PC9920-5G PC9920-10G
APOSPC9920-1GEA 240 DKK
APOSPC9920-1G APOSPC9920-5G APOSPC9920-10G
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene
Formel: C₆H₃FINO₂
Smeltepunkt: 36…37 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368790
CAS-nummer: 886762-71-6