4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9913-1G PC9913-5G
APOSPC9913-1GEA 1370 DKK
APOSPC9913-1G APOSPC9913-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₃F₃INO
Molekylvægt: 313.015 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07368784
CAS-nummer: 886762-66-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III