2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9904-1G PC9904-5G
APOSPC9904-1GEA 1050 DKK
APOSPC9904-1G APOSPC9904-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formel: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Molekylvægt: 233.187 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368678
CAS-nummer: 886762-79-4