2-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC99028-1G PC99028-500MG PC99028-5G
APOSPC99028-1GEA 1420 DKK
APOSPC99028-1G APOSPC99028-500MG APOSPC99028-5G
2-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
2-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Formel: C₁₀H₉BrF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32707280
CAS-nummer: 2484889-09-8