Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC99015-1G PC99015-500MG
APOSPC99015-1GEA 5520 DKK
APOSPC99015-1G APOSPC99015-500MG
Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate 95%
Ethyl 2-chloro-3,4-difluorobenzoate
Formel: C₉H₇ClF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD18416422
CAS-nummer: 1261541-73-4