(6-Bromo-2-fluoro-3-methoxyphenyl)(methyl)sulphane 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC99012-25G PC99012-5G
APOSPC99012-25GEA 3360 DKK
APOSPC99012-25G APOSPC99012-5G
(6-Bromo-2-fluoro-3-methoxyphenyl)(methyl)sulphane 95%
(6-Bromo-2-fluoro-3-methoxyphenyl)(methyl)sulphane
Formel: C₈H₈BrFOS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD28141768
CAS-nummer: 1822822-76-3