4-Hydroxy-2-(pyrid-3-yl)-6-trifluoromethylpyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9875-1G PC9875-500MG
APOSPC9875-1GEA 2510 DKK
APOSPC9875-1G APOSPC9875-500MG
4-Hydroxy-2-(pyrid-3-yl)-6-trifluoromethylpyrimidine
4-Hydroxy-2-(pyrid-3-yl)-6-trifluoromethylpyrimidine
Formel: C₁₀H₆F₃N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00140055
CAS-nummer: 204394-59-2