2-Bromo-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9848-1G PC9848-5G
APOSPC9848-1GEA 1010 DKK
APOSPC9848-1G APOSPC9848-5G
2-Bromo-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
2-Bromo-3-methyl-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formel: C₅H₆BrF₃O₂
Kogepunkt: 92 °C (4 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458181
CAS-nummer: 914635-99-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,III