3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
PC9791-1G PC9791-5G
APOSPC9791-1GEA 2730 DKK
APOSPC9791-1G APOSPC9791-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine
Formel: C₁₀H₉F₆N
Kogepunkt: 6,5…64.5 °C (3.2 mm Hg)
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038875
CAS-nummer: 187085-97-8