3-Fluoropiperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9782-1G PC9782-2.5G PC9782-5G
APOSPC9782-1GEA 933 DKK
APOSPC9782-1G APOSPC9782-2.5G APOSPC9782-5G
3-Fluoropiperidine hydrochloride
3-Fluoropiperidine hydrochloride
Formel: C₅H₁₀FN·HCl
Smeltepunkt: 204 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03452799
CAS-nummer: 116574-75-5