Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9775-25G PC9775-5G
APOSPC9775-25GEA 881 DKK
APOSPC9775-25G APOSPC9775-5G
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane 98%
Perfluoro-2,5,8,11-tetraoxadodecane
Formel: C₈F₁₈O₄
Kogepunkt: 106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458174
CAS-nummer: 64028-04-2