1H-Perfluorononane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9754-1G PC9754-5G PC9754-10G
APOSPC9754-1GEA 1920 DKK
APOSPC9754-1G APOSPC9754-5G APOSPC9754-10G
1H-Perfluorononane 98%
1H-Perfluorononane
Formel: C₉HF₁₉
Kogepunkt: 138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458171
CAS-nummer: 375-94-0