2,4-Dibromo-5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9738-1G PC9738-5G
APOSPC9738-1GEA 2290 DKK
APOSPC9738-1G APOSPC9738-5G
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formel: C₄HBr₂F₃N₂
Smeltepunkt: 162…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458161
CAS-nummer: 81654-02-6