2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,6-Difluoro-4-hydrazinylpyridine
PC9683-100MG PC9683-1G PC9683-250MG
APOSPC9683-100MGEA 262 DKK
APOSPC9683-100MG APOSPC9683-1G APOSPC9683-250MG
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine 97%
2,6-Difluoro-4-hydrazinopyridine
Formel: C₅H₅F₂N₃
Molekylvægt: 145.11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08436095
CAS-nummer: 837364-94-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III