2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9661-1G PC9661-5G
APOSPC9661-1GEA 2100 DKK
APOSPC9661-1G APOSPC9661-5G
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formel: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
Smeltepunkt: 225…228 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458153
CAS-nummer: 1211414-44-6