N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9658-1G PC9658-250MG
APOSPC9658-1GEA 1930 DKK
APOSPC9658-1G APOSPC9658-250MG
N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine 97%
N-Methyl-N-{2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methylamine
Formel: C₁₂H₁₁F₃N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772873
CAS-nummer: 857284-26-5