tert-Butyl chloro(difluoro)acetate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9651-25G PC9651-5G
APOSPC9651-25GEA 2660 DKK
APOSPC9651-25G APOSPC9651-5G
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate 95%
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate
Formel: C₆H₉ClF₂O₂
Kogepunkt: 65…70 °C (10 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153088
CAS-nummer: 167308-43-2