Methyl 3-methoxy-2,3,3-trifluoropropanoate 93%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9630-1G PC9630-250MG
APOSPC9630-1GEA 6870 DKK
APOSPC9630-1G APOSPC9630-250MG
Methyl 3-methoxy-2,3,3-trifluoropropanoate 93%
Methyl 3-methoxy-2,3,3-trifluoropropanoate
Formel: C₅H₇F₃O₃
Kogepunkt: 90…92 °C (50 mm Hg)
Massefylde: 1,301 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784247
CAS-nummer: 758-69-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,III