2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC9559-1G PC9559-25G PC9559-5G
APOSPC9559-1GEA 164 DKK
APOSPC9559-1G APOSPC9559-25G APOSPC9559-5G
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride 98%
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₄BrClF₃N
Molekylvægt: 274.466 g/mol
Massefylde: 1.769 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07369770
CAS-nummer: 870703-71-2