2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9557-1G PC9557-5G
APOSPC9557-1GEA 1920 DKK
APOSPC9557-1G APOSPC9557-5G
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(2,5-Difluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formel: C₁₅H₁₀F₂N₂OS·BrH
Smeltepunkt: >230 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458147
CAS-nummer: 1210224-35-3