2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9556-1G PC9556-5G
APOSPC9556-1GEA 2100 DKK
APOSPC9556-1G APOSPC9556-5G
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide 97%
2-(3-Fluorophenyl)amino-4-(2-hydroxyphenyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formel: C₁₅H₁₁FN₂OS·BrH
Smeltepunkt: 224…227 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08458146
CAS-nummer: 1209843-32-2