3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloro-4-(chloromethyl)-1-fluorobenzene, α,3-Dichloro-4-fluorotoluene
PC9555-1G PC9555-25G PC9555-5G
APOSPC9555-1GEA 164 DKK
APOSPC9555-1G APOSPC9555-25G APOSPC9555-5G
3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride 98%
3-Chloro-4-fluorobenzyl chloride
Formel: C₇H₅Cl₂F
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701044
CAS-nummer: 2994-69-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III