[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9439-1G PC9439-500MG
APOSPC9439-1GEA 8810 DKK
APOSPC9439-1G APOSPC9439-500MG
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-3-phenyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenylthio]-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₈H₁₅F₃N₂OS
Smeltepunkt: 134…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00244951
CAS-nummer: 318247-69-7