Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9428-1G PC9428-500MG
APOSPC9428-1GEA 4430 DKK
APOSPC9428-1G APOSPC9428-500MG
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate
Formel: C₁₅H₁₀F₃NO₅
Smeltepunkt: 74…76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00138767
CAS-nummer: 320417-31-0